주요 문서
461199
Sigma-Aldrich
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate
average Mn 670
동의어(들):
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol-ethylene oxide adduct, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, Acetylenol EL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2C(CH3)[(-OCH2CH2-)mOH]C≡CC(CH3)[(-OCH2CH2-)nOH]CH2CH(CH3)2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn 670
Quality Level
refractive index
n20/D 1.468
pH
6-8
표면장력
47 dyn/cm, 0.01 wt. % in H2O
bp
>121 °C (lit.)
전이 온도
cloud point 63 °C
pour point 7 °C
solubility
carbon tetrachloride, xylene and ethylene glycol: soluble
density
1.04 g/mL at 25 °C
HLB
13
SMILES string
OCCO.CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2.C2H6O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4;3-1-2-4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3;3-4H,1-2H2
InChI key
SUHUKEQAOUOUJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Surfactant.
Reduces surface tension; wetting agent, defoamer, and emulsifier for emulsion polymerization.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)