주요 문서
460656
Sigma-Aldrich
mono-Benzyl malonate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CCH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
47-51 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES string
OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
InChI key
CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
mono-Benzyl malonate can be synthesized by the reaction of Meldrum′s acid (2,2-dimethyl- 1,3-dioxane-4,6-dione) with benzyl alcohol.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A potential suicide inhibitor of adenylosuccinate lyase.
Hartgers A, et al.
Nucleosides and Nucleotides, 11(2), 1325-1332 (1992)