주요 문서
456322
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylpentane-d18
98 atom % D
동의어(들):
Isooctane-d18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2CDCD2C(CD3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
-107 °C (lit.)
density
0.820 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+18
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-FKVAJJEHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
10.4 °F
Flash Point (°C)
-12.00 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)