주요 문서
450863
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
동의어(들):
Gallium tribromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
GaBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
309.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gallium
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
279 °C (lit.)
mp
121.5 °C (lit.)
density
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
관련 콘텐츠
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.