주요 문서
450464
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylenediisopropylidene)bisphenol
99%
동의어(들):
Bisphenol M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4[C(CH3)2C6H4OH]2
CAS Number:
Molecular Weight:
346.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99%
mp
135-139 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C24H26O2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16,25-26H,1-4H3
InChI key
PVFQHGDIOXNKIC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Stefan Pj van Leeuwen et al.
Chemosphere, 221, 246-253 (2019-01-15)
Information on the occurrence and endocrine potencies of analogues of bisphenol A (BPA) and diglycidyl ester derivatives (BDGEs) of BPA and BPF is limited. Such information is, however, important as the current debate on BPA and the lowered BPA migration