주요 문서
449628
Sigma-Aldrich
Aluminum fluoride
anhydrous, powder, 99.8% trace metals basis
동의어(들):
Aluminum trifluoride, Trifluoroaluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
AlF3
CAS Number:
Molecular Weight:
83.98
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
anhydrous
분석
99.8% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
1290 °C (lit.)
density
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Applied Physics Letters, 69, 2012-2012 (1996)
Optics Communications, 132, 73-73 (1996)
Catalysis Letters, 41, 221-221 (1996)
Lecoq, A.; et al.
Non-Cryst. Solids, 41, 209-209 (1980)
Journal of Luminescence, 69, 121-121 (1996)