주요 문서
448427
Sigma-Aldrich
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide
98%
동의어(들):
(2R,4R)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide, (R)-(−)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
242.21
Beilstein:
4294714
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −62°, c = 0.5 in methanol
불순물
<5% water
mp
224-227 °C (lit.)
작용기
phenyl
phosphate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COP(O)(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H15O4P/c1-11(2)8-14-16(12,13)15-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChI key
PSZSDCWNBXVDFG-SNVBAGLBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(4R)-2-Hydroxy-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinan 2-oxide can be used:
  • As a reactant in the phosphoalkoxylation of aromatic enones.
  • As a chiral resolving agent in the resolution of amino acids, amines, and amino alcohols.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enantiomeric impurities in chiral catalysts, auxiliaries and synthons used in enantioselective synthesis
Armstrong DW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(12), 2043-2064 (1998)