주요 문서
431117
Sigma-Aldrich
Diacetoxydimethylsilane
98%
동의어(들):
Dimethyldiacetoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CO2)2Si(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.24
Beilstein:
1769843
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp
−12.5 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
InChI key
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
Flash Point (°C)
67.4 °C - closed cup - (own results)
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)