분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
210-215 °C
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
InChI key
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Precursor of a new trityl linker. It is ideally suited for coupling with TentaGel
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)