주요 문서
427543
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde, predominantly trans
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H3(OCH3)CH=CHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
220.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
>0 (vs air)
분석
95%
불순물
2.46 wt. % diethyl ether
mp
97-100 °C (lit.)
작용기
aldehyde
ester
SMILES string
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H12O4/c1-9(14)16-11-6-5-10(4-3-7-13)8-12(11)15-2/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
VEKAJHBFBMWJKI-ONEGZZNKSA-N
일반 설명
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde is a cinnamaldehyde derivative. It is an organic building block useful in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)