413402
Iron(II) acetylacetonate
99.95% trace metals basis
동의어(들):
2,4-Pentanedione iron(II) derivative, Fe(acac)2, Ferrous acetylacetonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
[CH3COCH=C(O)CH3]2Fe
CAS Number:
Molecular Weight:
254.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
추천 제품
분석
99.95% trace metals basis
양식
solid
반응 적합성
core: iron
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Fe/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI key
LFORAFQNBQKDRY-FDGPNNRMSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Atomic number of base material: 26 Iron
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable