Key Documents
410128
Sigma-Aldrich
Scandium(III) isopropoxide
동의어(들):
Scandium triisopropoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sc(OCH(CH3)2)3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
powder or granules
solid
구성
Sc, 19.5-22.0% EDTA titration
반응 적합성
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES string
CC(C)O[Sc](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sc/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
SLACPSWSQQIQTG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)