주요 문서
400599
Sigma-Aldrich
Rubidium chromate
동의어(들):
Dioxido(dioxo)chromium rubidium(1+)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Rb2CrO4
CAS Number:
Molecular Weight:
286.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
for analytical purposes
양식
powder
농도
14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration)
density
3.518 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.2Rb/q;;;2*-1;2*+1
InChI key
WXLJFWCCZKCVSQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)