주요 문서
399108
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) fluoride
≥99.9%
동의어(들):
Hexafluorotungsten, Tungsten hexafluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
WF6
CAS Number:
Molecular Weight:
297.83
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
≥99.9%
양식:
gas (compressed)
Quality Level
분석
≥99.9%
양식
gas (compressed)
bp
17.5 °C (lit.)
mp
2.3 °C (lit.)
SMILES string
F[W](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI key
NXHILIPIEUBEPD-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tungsten hexafluoride may be used as a precursor to prepare tungsten (VI) oxide.
포장
Packaged in cylinders.
추천 제품
A stainless steel control valve or gas regulator is recommended.
픽토그램
Gas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemical vapor deposition of tungsten oxide.
Kirss RU and Meda L
Applied Organometallic Chemistry, 12(3), 155-160 (1998)
관련 콘텐츠
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.