주요 문서
396354
Sigma-Aldrich
Tetramethylgermanium
98%
동의어(들):
Tetramethylgermane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)4Ge
CAS Number:
Molecular Weight:
132.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
6.74 psi ( 20 °C)
분석
98%
양식
liquid
반응 적합성
core: germanium
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−88 °C (dec.) (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI key
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
CVD precursor to germanium oxide thin films.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-37 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Thin Solid Films, 189, 293-293 (1990)