주요 문서
391190
Sigma-Aldrich
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
127.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
252-256 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
[H][C@]12CN[C@H](C(O)=O)[C@@]1([H])C2
InChI
1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-4-1-3(4)2-7-5/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-,5-/m0/s1
InChI key
JBDOTWVUXVXVDR-YUPRTTJUSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)