주요 문서
388424
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-15-crown-5
95%
동의어(들):
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22O6
CAS Number:
Molecular Weight:
250.29
Beilstein:
3589706
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
135 °C/1.5 mmHg (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
SMILES string
OCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H22O6/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11-12H,1-10H2
InChI key
YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)