주요 문서
376426
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tribromide
97%
동의어(들):
BTMABr3, Benzyltrimethylammonium bromide dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
389.95
Beilstein:
7105839
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES string
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
376426-10G4061831835199
376426-1G