Key Documents
372617
Sigma-Aldrich
Potassium tungstate
94%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2WO4
CAS Number:
Molecular Weight:
326.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
94%
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp
921 °C (lit.)
density
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
InChI key
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)