주요 문서
368210
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trimethylsilylmethyl)acrylate
97%
동의어(들):
2-(Trimethylsilylmethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(trimethylsilylmethyl)propenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C[CH2Si(CH3)3]CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
186.32
Beilstein:
4658894
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70-72 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-11-9(10)8(2)7-12(3,4)5/h2,6-7H2,1,3-5H3
InChI key
HSEYTIDQGJXPIF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of Carbohydrate Derived ?-Methylene-?-lactones by Diasterecseldctive, Low Temperature Reformatsky-Type Reactions
Csuk R, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 5(3), 459-467 (1986)
Synthesis of Carbohydrate Derived a-Methylene-?-lactones by Diasterecseldctive, Low Temperature Reformatsky-Type Reactions.
Csuk R, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 5(3), 459- 467 (1986)