주요 문서
361135
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylstyrene
contains 500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer, 98%
동의어(들):
1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
liquid
포함
500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(C)c(C=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChI key
DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)