주요 문서
35248
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorobenzaldehyde
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
175.01
Beilstein:
508198
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0%
mp
64-67 °C (lit.)
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
InChI key
LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,3-Dichlorobenzaldehyde is suitable for use in the preparation of:
  • 4-(2,3-dichlorobenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, Schiff base
  • ethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,6-dimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate via Biginelli condensation
  • benzyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,3,6-trimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
275.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
135 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
4-(2, 3-Dichlorobenzylideneamino)-1, 5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3 (2H)-one.
Sun, Y-X., et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(10), o4613-o4615 (2006)
Synthesis and reactions of Biginelli-compounds. Part 23.1 Chemoenzymatic syntheses of enantiomerically pure 4-aryl-3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones.
Schnell B, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 4382-4389 (2000)