주요 문서
338079
Sigma-Aldrich
Dodecanedioic acid diammonium salt
97%
동의어(들):
1,10-Decanedicarboxylic acid diammonium salt, Ammonium dodecanedioate dibasic, Decane-1,10-dicarboxylic acid diammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH4OOC(CH2)10COONH4
CAS Number:
Molecular Weight:
264.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
N.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.2H3N/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;;/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H3
InChI key
GPEVMRFAFMVKHK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Dodecanedioic acid diammonium salt may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)