Key Documents
331260
Sigma-Aldrich
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
95%
동의어(들):
2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
SMILES string
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
InChI key
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)