주요 문서
331090
Sigma-Aldrich
Bis(dibutylchlorotin(IV)) oxide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
{[CH3(CH2)3]2Sn(Cl)}2O
CAS Number:
Molecular Weight:
552.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)O[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.2ClH.O.2Sn/c4*1-3-4-2;;;;;/h4*1,3-4H2,2H3;2*1H;;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
InChI key
MWFOVBOCPFXQMF-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)