분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
ether
SMILES string
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
InChI key
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup