주요 문서
329584
Sigma-Aldrich
Zinc undecylenate
98%
동의어(들):
Mycoseptin; Tineafax, 10-Undecylenic acid zinc salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2C=CH(CH2)8CO2]2Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
431.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
14.9 (vs air)
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES string
C=CCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
InChI key
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)