주요 문서
327174
Sigma-Aldrich
3,3′-Difluorobenzophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(FC6H4)2CO
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
59-61 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1cccc(c1)C(=O)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
InChI key
UBJLBNGSWJBOGI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3,3′-Difluorobenzophenone may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)