주요 문서
325511
Sigma-Aldrich
Cerium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Cerium oxalate nonahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ce2(C2O4)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
544.29 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
구성
Degree of hydration, ~9
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cerium
불순물
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
SMILES string
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI key
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)