주요 문서
319880
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-propylbenzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2C6H4Br
CAS Number:
Molecular Weight:
199.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
density
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
CCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)