구성
Dye content, 90%
반응 적합성
core: porphyrin
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Cc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O.Cc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O.C[N+](C)(C)c5ccc(cc5)-c6c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)[N+](C)(C)C)c9ccc([nH]9)c(-c%10ccc(cc%10)[N+](C)(C)C)c%11ccc(n%11)c(-c%12ccc(cc%12)[N+](C)(C)C)c%13ccc6[nH]%13
InChI
1S/C56H62N8.4C7H8O3S/c1-61(2,3)41-21-13-37(14-22-41)53-45-29-31-47(57-45)54(38-15-23-42(24-16-38)62(4,5)6)49-33-35-51(59-49)56(40-19-27-44(28-20-40)64(10,11)12)52-36-34-50(60-52)55(48-32-30-46(53)58-48)39-17-25-43(26-18-39)63(7,8)9;4*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h13-36,57,60H,1-12H3;4*2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+4;;;;/p-4/b53-45-,53-46-,54-47-,54-49-,55-48-,55-50-,56-51-,56-52-;;;;
InChI key
XFCJLTPKCPNBQV-BHYUYDJESA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable