Key Documents
300004
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
132.47
Beilstein:
1098994
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
4.6 (vs air)
Quality Level
분석
98%
bp
−27 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C2ClF3O/c3-1(7)2(4,5)6
InChI key
PNQBEPDZQUOCNY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 316 stainless steel diaphragm valve with a male 1/4" NPTF outlet thread (Z168637) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
조절기
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)