Key Documents
295175
Sigma-Aldrich
Chlorotrifluoromethane
≥99%
동의어(들):
CFC-13
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CClF3
CAS Number:
Molecular Weight:
104.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥99%
SMILES string
FC(F)(F)Cl
InChI
1S/CClF3/c2-1(3,4)5
InChI key
AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N
포장
Packaged in lecture bottle
추천 제품
Brass control valve Z146943 or either of brass regulators Z146706 and Z146714 is recommended.
픽토그램
Gas cylinderExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)