293490
2-Benzylimidazoline
99%
동의어(들):
2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, Benzidazol, NSC 35110, Phenylmethylimidazoline, Tolazoline
About This Item
추천 제품
분석
99%
mp
66-69 °C (lit.)
solubility
alcohol: freely soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: very slightly soluble
ethyl acetate: very slightly soluble
water: freely soluble
작용기
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CN=C(Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
InChI key
JIVZKJJQOZQXQB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HRH1(3269) , HRH2(3274) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves