주요 문서
292273
Sigma-Aldrich
α-Bromostyrene
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(Br)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
분석
90%
포함
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.588 (lit.)
bp
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
density
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
InChI key
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1