주요 문서
290149
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
95%
동의어(들):
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
307.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
density
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-2-6(8(11,12)13)3-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChI key
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)