주요 문서
288063
Sigma-Aldrich
Tetrakis(triphenylphosphite)nickel(0)
동의어(들):
Nickel tetrakis(triphenoxyphosphine), Tetrakis(triphenoxyphosphine)nickel, [(PhO)3P]4Ni
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5O)3P]4Ni
CAS Number:
Molecular Weight:
1303.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
반응 적합성
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
145 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Ni].O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3.O(P(Oc4ccccc4)Oc5ccccc5)c6ccccc6.O(P(Oc7ccccc7)Oc8ccccc8)c9ccccc9.O(P(Oc%10ccccc%10)Oc%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15O3P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI key
PGXCIAAANFTEKX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for alkene and alkyne hydrocyanation and styrenedimerization
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fitzmaurice, N. J.; Jackson, W. R. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 285, 375-375 (1985)
Andell, O. S.; Baeckvall, J. E. et al.
Acta Chemica Scandinavica, B40, 184-184 (1986)