주요 문서
287768
Sigma-Aldrich
Silicon phthalocyanine dichloride
Dye content ~85 %
동의어(들):
Dichloro(29H,31H-phthalocyaninato)silicon, Phthalocyaninato-dichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H16Cl2N8Si
CAS Number:
Molecular Weight:
611.51
Beilstein:
600612
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ~85%
λmax
702 nm
SMILES string
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16Cl2N8Si/c33-43(34)41-29-21-13-5-6-14-22(21)31(41)39-27-19-11-3-4-12-20(19)28(36-27)40-32-24-16-8-7-15-23(24)30(42(32)43)38-26-18-10-2-1-9-17(18)25(35-26)37-29/h1-16H/b37-25-,37-29-,38-26-,38-30-,39-27-,39-31-,40-28-,40-32-
InChI key
NURIJECXIAPSAM-MLODSWNHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Precursor to stacked-ring silicon phthalocyanines.
기타 정보
remainder SiO2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of the American Chemical Society, 107, 192-192 (1985)