주요 문서
279889
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(C6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
Beilstein:
2045208
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]19/D +92°, c = 0.9 in toluene
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
CC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
InChI key
OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral building block. Resolving agent
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)