About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2Si(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.25
Beilstein:
1732033
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
bp
83 °C/740 mmHg (lit.)
density
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
21.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-6 °C - closed cup