주요 문서
277614
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SO2N(13CH3)NO
CAS Number:
Molecular Weight:
215.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
mp
61-62 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
InChI key
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
특징 및 장점
Convenient source of diazomethane-13C.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
법적 정보
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)