추천 제품
vapor density
2.55 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
분석
99.8%
양식
liquid
autoignition temp.
649 °F
정제법
glass distillation
expl. lim.
11.2 %
기술
HPLC: suitable
불순물
<0.030% water
증발 잔류물
<0.0005%
색상
colorless
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV 흡수
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.50
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
270679-2.5L | |
270679-4L | 4061837284977 |
270679-100ML | |
270679-10L | |
270679-1L | |
270679-2L | |
270679-4X2.5L | |
270679-4X4L | |
270679-500ML | |
270679-6X1L | |
270679-6X500ML | |
270679-6X800ML |