주요 문서
261262
Sigma-Aldrich
Scandium
powder, 99.9% trace rare earth metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Sc
CAS Number:
Molecular Weight:
44.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.9% trace rare earth metals basis
양식
powder
저항도
50.5 μΩ-cm, 0°C
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
density
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI key
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Employed in solid state synthesis of unusual clusters, Sc19Br28Z4, (Z=Mn, Fe, Ru or Os). These clusters are of interest for their structure and magnetic properties.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)