Key Documents
256242
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dioxane-2,3-diol
98%
동의어(들):
trans-2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, Glyoxal monoethylene acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
120.10
Beilstein:
104209
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
형태
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES string
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
InChI key
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)