주요 문서
255084
Sigma-Aldrich
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
99%
동의어(들):
Ethyl sarcosinate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NHCH2COOC2H5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
Beilstein:
3911182
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
127-128 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)CNC
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)