주요 문서
245852
Sigma-Aldrich
Propyl formate
97%
동의어(들):
n-Propyl methanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOOCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
Beilstein:
1739272
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
3.03 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
분석
97%
양식
liquid
autoignition temp.
851 °F
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
solubility
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Propyl formate was used in the synthesis of the radicals - CH3CH2CHOCHO, CH3CHCH2OCHO, and CH2CH2CH2OCHO by TiCl3.H2O2 radical-generating method.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
26.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
EPR study of radicals derived from n-propyl formate.
Journal of Magnetic Resonance, 39(1), 137-140 (1969)