주요 문서
230359
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
190.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6,13H,4-5H2
InChI key
YDKIPCCKZKQMDT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)