주요 문서
214744
Sigma-Aldrich
Thallium(III) oxide
99%
동의어(들):
Dithallium trioxide, Thallium sesquioxide, Thallium trioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Tl2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
456.76
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
717 °C (lit.)
SMILES string
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
InChI key
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)