주요 문서
211710
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium bromide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3GeBr
CAS Number:
Molecular Weight:
197.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for the formation of dienolates of α,β-unsaturated esters. Also useful for methylenecyclopentane annulation reactions.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of Organometallic Chemistry, 373, 143-143 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3454-3454 (1990)