주요 문서
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol
≥97.0% (GC)
동의어(들):
(±)-1-tert-Butylglycerol, (±)-Glycerol 1-tert-butyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
Beilstein:
1698535
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.44
density
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)